Merck
GF04052630
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FF210275
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 040-526-30
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)