Merck
GF03546277
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 300 x 300mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
Synonym(e):
FE290300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 035-462-77
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)