Fortfahren mit
GF03436141
Praseodym
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonym(e):
PR000240
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Pr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141610
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 034-361-41
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
size
25 × 25 mm
thickness
0.50 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF77174062GF06449036GF06128883
Praseodym foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
GF03436141
Praseodym
Praseodym foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
GF77174062
Praseodym
Praseodym lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
GF06449036
Praseodym
Praseodym rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
GF06128883
Praseodym
description
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
description
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
description
lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
description
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
form
foil
form
foil
form
lumps
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 034-361-41
manufacturer/tradename
Goodfellow 771-740-62
manufacturer/tradename
Goodfellow 064-490-36
manufacturer/tradename
Goodfellow 061-288-83
mp
931 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
bp
3520 °C (lit.)
bp
3520 °C (lit.)
bp
3520 °C (lit.)
bp
3520 °C (lit.)
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Praseodym
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)