Merck
GF03412190
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), sheet, thickness 12 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
AM323100
Größe auswählen
1 EA
€ 373,00
€ 373,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 373,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 034-121-90
Größe
300 × 300 mm
Dicke
12 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)