Merck
GF02815174
Brass alloy, Cu70Zn30
1m wire, 0.6mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU085300
Größe auswählen
1 EA
€ 231,00
€ 231,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 231,00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
€ 231,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 028-151-74
L × Durchm.
1 m × 0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)