Merck
GF02476391
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AL010270
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 024-763-91
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)