GF02043919
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
500g lump, 100mm max. lump size
Synonym(e):
BI076100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12141706
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 020-439-19
Gewicht
500 g
Max. Stückgröße
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)