Merck
GF01841600
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ST303064
Größe auswählen
1 EA
€ 344,00
€ 344,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 344,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 344,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 018-416-00
Größe
150 × 150 mm
Dicke
6.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)