Merck
GF01534924
Aluminiumoxid
sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
Synonym(e):
AL609601
Größe auswählen
1 EA
€ 567,00
€ 567,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 567,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 567,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
sputtering target
Hersteller/Markenname
Goodfellow 015-349-24
Durchmesser
50.8 mm
50.8 mm
Dicke
6.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)