Merck
GF01100574
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
20m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
PT105825
Größe auswählen
1 EA
€ 971,00
€ 971,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 971,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 971,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-005-74
Länge
20 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.007 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)