Merck
GF00611727
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 150 x 150mm, 0.125mm thickness, half hard
Synonym(e):
FE020265
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 006-117-27
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)