Merck
GF00412692
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonym(e):
SU316300
Größe auswählen
1 EA
€ 214,00
€ 214,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 214,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 214,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 004-126-92
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)