Merck
GF00006613
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.1m wire, 0.005mm diameter, wollaston wire
Synonym(e):
PT015105
Größe auswählen
1 EA
€ 475,00
€ 475,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 475,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 475,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 000-066-13
thickness × L
0.005 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)