Merck
F13355
Sigma-Aldrich
3-Fluorphenylacetonitril
99%
Synonym(e):
3-Fluor-benzylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChIKey
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)