Fortfahren mit
F1013
Eisen(III)-Tartrat
Fe ~20 %
Synonym(e):
Eisen(III)-tartrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Fe2(C4H4O6)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
555.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-953-8
MDL number:
€ 51,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Fe, ~20%
Quality Segment
functional group
hydroxyl
SMILES string
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
InChI key
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
Application
Additive used to assess the spinnability of cellulose / alkaline ferric tartrate solutions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F612923005725506
description
Fe ~20 %
description
technical grade
description
99.95% trace metals basis
description
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
composition
Fe, ~20%
composition
Fe, 16.5-18.5%
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)