E35702
Ethyl 4-Methyl-2-Cyclohexanon-1-Carboxylat
Synonym(e):
Ethyl-4-methyl-2-oxo-1-cyclohexancarboxylat
Empfohlene Produkte
Verunreinigungen
10% methyl ester
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
128-132 °C/32 mmHg (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
FFVHHWOJYFCNJP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
- Hydroxylation / oxidative chlorination with hydrogen peroxide
- Heterocyclization
- Cyclization of generated dianions followed by dehydrogenation
- Palladium-catalyzed isomerization
- Regioselective cyclizations
- Vinylogous Michael reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?