Fortfahren mit
E29109
2-Ethyl-1-hexanal
96%
Synonym(e):
2-Ethyl-capronaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-596-5
Beilstein/REAXYS Number:
1700556
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
impurities
<4% 2-ethylhexanoic acid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethylhexanal is an aliphatic aldehyde used as an intermediate to produce various useful products such as perfumes, disinfectants, paints, warning agents, insecticides, and leak detectors.
Application
2-Ethylhexanal can be used as:
  • A reductant in the Mukaiyama epoxidation of cis-cyclooctene.
  • A reactant in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to synthesize cis-α,β-unsaturated amides.
  • A starting material to synthesize 2-ethylhexanoic acid using manganese(II) acetate as a catalyst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1-hexanal
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-05-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)