E24859
Protocatechusäureethylester
97%
Synonym(e):
3,4-Dihydroxybenzoesäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChIKey
KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable