Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
EC Number:
226-695-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2043392
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98%
form
liquid
refractive index
n
bp
211-212 °C/766 mmHg (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
ZBDAMDWKXGTKBT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?