Fortfahren mit
E18905
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylat
99%, solid
Synonym(e):
Ethyl-trans-α-cyan-3-indolacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylat, 99%
assay
99%
form
powder
color
yellow
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 2.5%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
InChI key
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
General description
Beispiel für eine cyanovinylheteroaromatische Verbindung für organische nichtlineare Optik.
Application
NLO Material
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EME00478
description
99%
description
-
color
yellow
color
-
solubility
methanol: 2.5%
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder
form
solid
assay
99%
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)