Merck
E15809
Sigma-Aldrich
3-Oxo-hexansäure-ethylester
98%
Synonym(e):
Butyrylessigsäure-ethylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
Beilstein:
507689
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
104 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)