Merck
DWKWGW538VTMLS
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (in Norwegian, Danish, Swedish, English), capacity 500 mL
Synonym(e):
WGW538VTMLS
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
label Methanol (in Norwegian, Danish, Swedish, English)
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW538VTMLS
Kapazität
500 mL
Anwendung
Ideal for methanol dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)