Merck
DWKWGW534PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, I.M.S (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Synonym(e):
WGW534PML
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
label I.M.S (in English, French, Spanish)
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW534PML
Kapazität
250 mL
Anwendung
Ideal for IMS dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)