DWK73802-13415
KIMBLE® solid cap with PTFE faced rubber liner
black phenolic cap, cap for 13-415
Größe auswählen
€ 169,00
Größe auswählen
About This Item
€ 169,00
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/rubber liner
black phenolic cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 73802-13415
Fitting
cap for 13-415
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavabl
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
- PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)