Merck
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
Synonym(e):
292282501
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 292282501
Durchm. × Dicke
(26 mm) (5 mm)
Fitting
GL 45 neck
Allgemeine Beschreibung
Suitable for PBT screw cap
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)