Merck
DWK261313806
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (43 mL), straight rim, tube diam. (30 mm) , External Thread
Synonym(e):
261313806
Größe auswählen
50 EACH
€ 149,00
€ 149,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EACH
€ 149,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.17
€ 149,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile; autoclaved
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261313806
Röhrchendurchm.
(30 mm) , External Thread
Röhrchenvolumen
(43 mL)
Allgemeine Beschreibung
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)