Merck
DWK217418607
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonym(e):
217418607
Größe auswählen
1 EACH
€ 236,00
€ 236,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 236,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 236,00
Check Cart for Availability
Materialien
round bottom
wide neck
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 217418607
Kapazität
10000 mL
Anwendung
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)