Merck
DWK213534105
Duran® Funnel
long stem(s)
Synonym(e):
213534105
Größe auswählen
10 EACH
€ 346,00
€ 346,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
€ 346,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 346,00
Check Cart for Availability
Materialien
long stem(s)
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213534105
Trichterdurchm.
80 mm
Anwendung
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)