Merck
DWK213524601
Duran® Funnel Ribbed
Synonym(e):
213524601
Größe auswählen
10 EACH
€ 374,00
€ 374,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 374,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213524601
Trichterdurchm.
100 mm
Anwendung
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)