Merck
DWK11-6200-101
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
Größe auswählen
1 PKG
€ 204,00
€ 204,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 204,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 204,00
Check Cart for Availability
Materialien
amber vial
Leistungsmerkmale
vial type with Marking Patch with 11-0000-101 inserts
Verpackung
pkg of 1 packs
Hersteller/Markenname
WHEATON® 11-6200-101
Anwendung
Chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)