Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 141,00 € 105,75 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5O2C(CH2)3CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-451-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
€ 105,75
Listenpreis€ 141,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n
bp
237 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.022 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.004 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 237 °C (lit.) | bp 115-118 °C/17 mmHg (lit.) | bp 75-77 °C/5 mmHg (lit.) | bp 116-117 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
1-dodecanamine dodecylphosphoramidic acid | - | - | - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.0 °F - closed cup
flash_point_c
95.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?