Fortfahren mit
D94801
Diethylethylidenmalonat
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,50
€ 58,12
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=C(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
215-965-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 58,12
Listenpreis€ 77,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D95204262404126136
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
bp
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg, 198-199 °C (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)