Merck
D95603
Sigma-Aldrich
(Formylamino)-malonsäure-diethylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
HCONHCH(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
bp
173-176 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-55 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)