Fortfahren mit
D90601
1,2-Diethylbenzol
technical grade, 92%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
€ 134,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-170-1
Beilstein/REAXYS Number:
1904392
MDL number:
Assay:
92%
Form:
liquid
€ 134,25
Listenpreis€ 179,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
autoignition temp.
743 °F
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32008
description
technical grade, 92%
description
≥99.0% (GC)
assay
92%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.), n20/D 1.503
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
bp
183 °C (lit.)
bp
183 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Diethylbenzol
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)