Merck
D89204
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,3-propandiamin
≥99%
Synonym(e):
3-(Diethylamino)propylamin, N,N-Diethyl-1,3-diaminpropan, DEAPA
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2N(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
Beilstein:
741879
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
19.5 mmHg ( 70 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
419 °F
Expl.-Gr.
11.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
Dichte
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Diethylamino)propylamine (3-(diethylamino)-1-propylamine) is a diamine.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemical surface modifications of microfibrillated cellulose.
Stenstad P, et al.
Cellulose, 15(1) (2008)
Amine-modified poly (vinyl alcohol) s as non-viral vectors for siRNA delivery: effects of the degree of amine substitution on physicochemical properties and knockdown efficiency.
Nguyen J, et al.
Pharmaceut. Res., 27(12), 2670-2682 (2010)
Hyaluronated nanoparticles with pH-and enzyme-responsive drug release properties.
Kim SW, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 359-364 (2014)