Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.), n20/D 1.427
bp
104-106 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Application
- To synthesize Schiff base ligands to prepare their zinc alkyl and zinc alkoxide complexes that initiate ring-opening polymerization of lactides.
- As a ligand to prepare copper azido polymers.
- In the synthesis of naphthalimides such as amonafide, an antitumor agent.
- As the receptor in building fluorescent signaling systems to perturb the photoinduced intramolecular electron transfer (PET) process from the nitrogen lone-pair to the fluorophore.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description 95% | description ≥99% | description technical grade, 94% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 95% | assay ≥99% | assay 94% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.807 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.807 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.897 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.), n20/D 1.427 | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.372 (lit.) | refractive index n20/D 1.396 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 104-106 °C (lit.) | bp 104-106 °C (lit.) | bp 36-38 °C (lit.) | bp 102-103 °C/720 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylethylendiamin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
53.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.7 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-00-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?