Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,60 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHNHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-576-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
powder
bp
209 °C/15 mmHg (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
CC(=O)NNC(C)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(7)5-6-4(2)8/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form crystals | form liquid |
| bp 209 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp 350 °C (lit.) | bp 92-93 °C (lit.) |
| mp 138-140 °C (lit.) | mp 118-122 °C (lit.) | mp 150-152 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine, hydrazide | functional group amine, phenyl | functional group phenyl | functional group ether, ketal |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?