Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,60 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 189,00 € 141,75 |
Über diesen Artikel
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
44 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
7.8 %
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
InChI key
FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description - |
| assay 98% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.225 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 94 °C (lit.) | bp 104 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index n20/D 1.4675 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form - | form - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-88-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?