Fortfahren mit
D65003
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.95
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-343-0
Beilstein/REAXYS Number:
121027
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI key
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
103268381128105023
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
form
crystals
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)