Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,10 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CO)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-910-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
powder
bp
222-223 °C (lit.)
mp
75.5-76.5 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI key
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) | description - | description ≥96.5% (HPLC) |
| assay 97% | assay ≥97% (CP) | assay >97% | assay ≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (perchloric acid titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 75.5-76.5 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 107-110 °C (lit.) |
| bp 222-223 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 346 °C (lit.) |
| form powder | form liquid | form powder | form powder or crystals |
| functional group amide | functional group - | functional group - | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?