Fortfahren mit
D55407
2,3-Dichloranilin
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-157-9
Beilstein/REAXYS Number:
472027
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
density
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI key
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C22407D73405102024
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
252 °C (lit.)
bp
95-96 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
251 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
refractive index
n20/D 1.594 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichloranilin
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)