Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 64,40 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2C6H2-2-(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.91
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-570-9
Beilstein/REAXYS Number:
2210805
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
224-227 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
InChI
1S/C7H4Br2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 95% |
| assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid |
| mp 224-227 °C (lit.) | mp 61-65 °C (lit.) |
| functional group bromo | functional group bromo, ester |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?