Wichtige Dokumente
D41805
1,6-Dibrom-2-naphthol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br2C10H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1Br
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?