Fortfahren mit
D221902
(2-Dodecen-1-yl)Bernsteinsäureanhydrid
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,40
€ 46,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
243-296-9
MDL number:
€ 46,05
Listenpreis€ 61,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
9.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
solid
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
InChI key
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
348562239690G3806
description
95%
description
95%
description
≥99% (GC)
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
≥99% (GC)
assay
95%
form
solid
form
liquid
form
solid
form
-
mp
41-43 °C (lit.)
mp
-
mp
118-120 °C (lit.)
mp
50-55 °C (lit.)
vapor density
9.2 (vs air)
vapor density
-
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
-
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
bp
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
261 °C (lit.)
bp
150 °C/10 mmHg (lit.)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 92 °C)
vapor pressure
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)