Fortfahren mit
D196401
2,7-Dinitrofluoren
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-457-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 61,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3cc(ccc-23)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C13H8N2O4/c16-14(17)10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(18)19)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChI key
IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1099
description
97%
description
≥98% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
functional group
nitro
functional group
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)