Fortfahren mit
D147206
5,6-Dimethyl-benzimidazol
≥99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32151902
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-488-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
116595
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 66,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
202-205 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2nc[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)