Fortfahren mit
D133809
3,4-Dimethoxyzimtsäure, vorwiegend trans
99%
Synonym(e):
Kaffeesäure-dimethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-025-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 53,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
181-183 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
InChI key
HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
281603D135550400068
description
99%
description
≥99%
description
99%
description
-
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
51-57%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
liquid
mp
181-183 °C (lit.)
mp
-
mp
50-57 °C (lit.)
mp
-
functional group
carboxylic acid
functional group
ether
functional group
-
functional group
ether
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)