Merck
D133604
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dimethoxyzimtsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
192-194 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OC)cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
InChIKey
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)