Merck
D129208
Sigma-Aldrich
Toluol-3,4-dithiol
technical grade, 90%
Synonym(e):
3,4-Dimercapto-toluol, 4-Methyl-1,2-benzoldithiol, ‘Dithiol’
Größe auswählen
5 ML
€ 560,00
€ 560,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 560,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(SH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
Beilstein:
1635270
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 560,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
powder
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used to generate the corresponding dithiolate ligand in a study of dinuclear gold(I) dithiolate complexes.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)