Merck
D114804
Sigma-Aldrich
2-Methylthio-4,6-pyrimidindion
97%
Synonym(e):
4,6-Dihydroxy-2-(methylmercapto)-pyrimidin, 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)-pyrimidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)